Tisk…

α,3-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

187062-25G 187062-5G
SIAL187062-25GEA 5750 CZK
SIAL187062-25G SIAL187062-5G
α,3-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
α,3-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000176
CAS číslo: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR