Tisk…
2-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B82006-100G B82006-25G
SIALB82006-100GEA 3410 CZK
SIALB82006-100G SIALB82006-25G
2-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 181,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000068
CAS číslo: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424