Tisk…
α,2-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
187070-100G 187070-25G
SIAL187070-100GEA 7240 CZK
SIAL187070-100G SIAL187070-25G
α,2-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
α,2-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 253 °C (1013 hPa)
Bod tání: 34 °C
Hustota: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000173
CAS číslo: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2293
ADR: 3,III