2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1,4-Dibromo-2-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
250988-25G
250988-5G
SIAL250988-25GEA
1750
CZK
SIAL250988-25G
SIAL250988-5G
2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromotoluene
Vzorec:
C₇H₆Br₂ Bod varu: 236 °C (1013 hPa) Bod tání: 6 °C Hustota: 1,8127 g/cm³ (19 °C) |
MDL Number:
MFCD00000090 CAS číslo: 615-59-8 EINECS: 210-437-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...