Tisk…
benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B17905-100G B17905-25G B17905-500G
SIALB17905-100GEA 2130 CZK
SIALB17905-100G SIALB17905-25G SIALB17905-500G
benzylbromid, Sigma-Aldrich®
benzylbromid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Br
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,438 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000172
CAS číslo: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130