Tisk…
(3-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-phenylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
B77207-100G B77207-5G
SIALB77207-100GEA 6780 CZK
SIALB77207-100G SIALB77207-5G
(3-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
(3-Bromopropyl)benzene
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000257
CAS číslo: 637-59-2
EINECS: 211-294-7