Tisk…

(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

B77401-25G B77401-5G
SIALB77401-25GEA 11200 CZK
SIALB77401-25G SIALB77401-5G
(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
(2-Bromopropyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199,09 g/mol
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2908 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00000149
CAS číslo: 2114-39-8
EINECS: 218-315-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR