Tisk…
Phenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B65780-100G B65780-500G B65780-5G
SIALB65780-100GEA 1590 CZK
SIALB65780-100G SIALB65780-500G SIALB65780-5G
Phenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Phenethyl bromide
Vzorec: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185,06 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000240
CAS číslo: 103-63-9
EINECS: 203-130-8