Tisk…
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
178012-100G 178012-500G
SIAL178012-100GEA 2620 CZK
SIAL178012-100G SIAL178012-500G
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromo-1-phenylethane
Vzorec: C₆H₅CHBrCH₂Br
Bod varu: 139…141 °C (15 mmHg)
Bod tání: 75…76 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000138
CAS číslo: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM