Tisk…
(4-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
431966-1G 431966-25G 431966-5G
SIAL431966-1GEA 1740 CZK
SIAL431966-1G SIAL431966-25G SIAL431966-5G
(4-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
MDL Number: MFCD00151823
CAS číslo: 87199-17-5