Tisk…
(4-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
B25199.03 B25199.06 B25199.14
B25199.03EA 1510 CZK
B25199.03 B25199.06 B25199.14
(4-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Purity: 97% CAS No.: 87199-17-5 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 260-266° Beilstein Reference: 3030770
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149.94
Bod tání: 260…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151823
CAS číslo: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5