Tisk…
(4-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
359380010 359380050 359380250
ACRO359380010EA 1620 CZK
ACRO359380010 ACRO359380050 ACRO359380250
(4-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Bod tání: 256…257 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151823
CAS číslo: 87199-17-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %