(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
B25437.03
B25437.06
B25437.14
B25437.03EA
1390
CZK
B25437.03
B25437.06
B25437.14
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
CAS No.: 87199-16-4
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 3030769
MDL No.: MFCD00161356
Vzorec:
C₇H₇BO₃ MW: 149.94 Bod tání: 109…113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00161356 CAS číslo: 87199-16-4 |