Tisk…
(3-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359370010 359370050 359370250
ACRO359370010EA 1230 CZK
ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
(3-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161356
CAS číslo: 87199-16-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %