Tisk…
(2-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
431958-1G 431958-5G
SIAL431958-1GEA 1300 CZK
SIAL431958-1G SIAL431958-5G
(2-Formylfenyl)boronová kyselina, Sigma-Aldrich®
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149.94
MDL Number: MFCD00151822
CAS číslo: 40138-16-7