(2-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
B25434.03
B25434.06
B25434.03EA
1600
CZK
B25434.03
B25434.06
(2-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Purity: 97%
CAS No.: 40138-16-7
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: ca 115-120°
Beilstein Reference: 3030776
Vzorec:
C₇H₇BO₃ MW: 149.94 Bod tání: ∼115…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151822 CAS číslo: 40138-16-7 |