Tisk…
4-Ethylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
499536-25G 499536-5G
SIAL499536-25GEA 12660 CZK
SIAL499536-25G SIAL499536-5G
4-Ethylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00859377
CAS číslo: 63139-21-9