4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
900
CZK
B24656.03
B24656.06
B24656.14
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
4-Ethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ Bod tání: 150…154 °C Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00859377 CAS číslo: 63139-21-9 |