Tisk…
Diphenylacetylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D204803-25G D204803-5G
SIALD204803-25GEA 4180 CZK
SIALD204803-25G SIALD204803-5G
Diphenylacetylene, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetylene
Vzorec: C₁₄H₁₀
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…59 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004786
CAS číslo: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643