Tisk…
Diphenylacetylene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 1200 CZK
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Diphenylacetylene 99%
Diphenylacetylene
Vzorec: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 170 °C (19 mmHg)
Bod tání: 58…61 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004786
CAS číslo: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %