Tisk…
Phenylacetylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
117706-25ML 117706-100ML
SIAL117706-25MLEA 1680 CZK
SIAL117706-25ML SIAL117706-100ML
Phenylacetylene, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylene
Vzorec: C₈H₆
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008570
CAS číslo: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892