Tisk…
Phenylacetylene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 1250 CZK
8.07044.0025 8.07044.0100
Phenylacetylene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylene
Vzorec: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44,8 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008570
CAS číslo: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)