Phenylacetylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12139.14
A12139.22
A12139.36
A12139.14EA
1200
CZK
A12139.14
A12139.22
A12139.36
Phenylacetylene ≥98%
Phenylacetylene
Purity: 98+%
CAS No.: 536-74-3
Molecular Formula: C8H6
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.5480
Melting Point: -45°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 605461
Merck Reference: 14,3861
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008570
Vzorec:
C₈H₆ MW: 102.14 Bod varu: 142…144 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 0.930 Bod vzplanutí: 27 °C (81 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008570 CAS číslo: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 UN: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 13,03892 |