Tisk…
Phenylacetylene 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 1510 CZK
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylene 98%, pure
Phenylacetylene
Vzorec: C₈H₆
MW: 102.14
Bod varu: 142…144 °C (760 mmHg)
Bod tání: –44.8 °C
Hustota: 0.93 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008570
CAS číslo: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %