Tisk…
1-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
161241-25G 161241-5G
SIAL161241-25GEA 6870 CZK
SIAL161241-25G SIAL161241-5G
1-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-propyne
Vzorec: C₆H₅CCCH₃
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,942 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009272
CAS číslo: 673-32-5
EINECS: 211-607-7