Tisk…
4-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
206490-1G 206490-5G
SIAL206490-1GEA 2830 CZK
SIAL206490-1G SIAL206490-5G
4-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00168815
CAS číslo: 768-60-5