4-Ethynylanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
H26283.03
H26283.06
H26283.03EA
2160
CZK
H26283.03
H26283.06
4-Ethynylanisole ≥99%
4-Ethynylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 768-60-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.563
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 87-91°/11mm
MDL No.: MFCD00168815
Vzorec:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Bod varu: 87…91 °C (11 mmHg) Bod tání: 27…29 °C Hustota: 1,019 Bod vzplanutí: 82 °C (180 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00168815 CAS číslo: 768-60-5 |