Tisk…
3-Ethynylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
L20124.06 L20124.14
L20124.06EA 2310 CZK
L20124.06 L20124.14
3-Ethynylaniline 98%
3-Ethynylaniline
Purity: 98% CAS No.: 54060-30-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 27° Boiling Point: 70°/1mm Beilstein Reference: 2935417 MDL No.: MFCD00014779
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 70 °C (1 mmHg)
Bod tání: 27 °C
Hustota: 1,040
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014779
CAS číslo: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6