Tisk…
3-Ethynylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
364720050 364720250
ACRO364720050EA 2180 CZK
ACRO364720050 ACRO364720250
3-Ethynylaniline 98%
3-Ethynylaniline
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 92…93 °C (2 mmHg)
Bod tání: 27 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014779
CAS číslo: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6140 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %