Tisk…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
404330-1G 404330-5G
SIAL404330-1GEA 1680 CZK
SIAL404330-1G SIAL404330-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
MW: 120.13
Bod vzplanutí: <61 °C
MDL Number: MFCD00168823
CAS číslo: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III