1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Vzorec:
C₈H₅F Bod varu: 55…56 °C (40 mmHg) Bod tání: 27…28 °C Hustota: 1,048 Bod vzplanutí: 29 °C (85 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00168823 CAS číslo: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II |