Tisk…

1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne

371370010 371370050
ACRO371370010EA 1930 CZK
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
MW: 120.13
Bod varu: 55…56 °C (40 mmHg)
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1.048 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168823
CAS číslo: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR