Tisk…
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 1950 CZK
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799540
CAS číslo: 766-49-4
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %