Tisk…
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
377060010 377062500
ACRO377060010EA 4970 CZK
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Cl
Bod varu: 79…82 °C (23 mmHg)
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: 10 °C
MDL Number: MFCD00191917
CAS číslo: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %