Tisk…
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
139939-100G 139939-25G
SIAL139939-100GEA 6130 CZK
SIAL139939-100G SIAL139939-25G
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich®
trans-Stilbene
Vzorec: C₁₄H₁₂
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…124 °C
Hustota: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064300
CAS číslo: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM