Tisk…
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
S4808-10G S4808-1G S4808-5G
SIALS4808-10GEA 11090 CZK
SIALS4808-10G SIALS4808-1G SIALS4808-5G
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
cis-Stilbene
Vzorec: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Bod varu: 307 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004788
CAS číslo: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 12,08972