Tisk…
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
R5010-100MG R5010-500MG
SIALR5010-100MGEA 8770 CZK
SIALR5010-100MG SIALR5010-500MG
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Resveratrol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Bod tání: 260 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00133799
CAS číslo: 501-36-0
Merck Index: 12,08326