Tisk…
Resveratrol
Dodavatel: Cayman Chemical
70675-100 70675-50 70675-500 70675-250
CAYM70675-100EA 1840 CZK
CAYM70675-100 CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod tání: 260 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00133799
CAS číslo: 501-36-0
Merck Index: 12,08326