trans-Chalcone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14734.22
A14734.36
A14734.22EA
1490
CZK
A14734.22
A14734.36
trans-Chalcone ≥97%
trans-Chalcone
Purity: 97%
CAS No.: 614-47-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 208°/25mm
Merck Reference: 14,2037
MDL No.: MFCD00003082
Vzorec:
C₁₅H₁₂O Bod varu: 208 °C (25 mmHg) Bod tání: 55…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003082 CAS číslo: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Merck Index: 14,2037 |