Tisk…

Styrene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ200

S4972-1L S4972-500ML S4972-5ML
SIALS4972-1LEA 1480 CZK
SIALS4972-1L SIALS4972-500ML SIALS4972-5ML
Styrene, Sigma-Aldrich®
Styrene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 145,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR