Tisk…
α-Methylstyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
M80903-5ML M80903-100ML M80903-1L M80903-2.5L
SIALM80903-5MLEA 982 CZK
SIALM80903-5ML SIALM80903-100ML SIALM80903-1L SIALM80903-2.5L
α-Methylstyrene, Sigma-Aldrich®
α-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 165,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008859
CAS číslo: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III