Tisk…
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W365505-100G W365505-1KG W365505-25G W365505-SAMPLE
SIALW365505-100GEA 35020 CZK
SIALW365505-100G SIALW365505-1KG SIALW365505-25G SIALW365505-SAMPLE
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
MDL Number: MFCD00008655
CAS číslo: 6627-88-9
EINECS: 229-600-2