Tisk…

4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 4-Allylveratrole, Eugenol methyll ether, 4-Prop-2-enylveratrole, 4-Allyl-1,2-Dimethoxybenzene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Methyl eugenol, Eugenol methyl ether, Methyleugenol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W247502-10KG-K W247502-1KG-K W247502-25KG-K
SIALW247502-10KG-KEA 25480 CZK
SIALW247502-10KG-K SIALW247502-1KG-K SIALW247502-25KG-K
4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®
4-Allylveratrole
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008652
CAS číslo: 93-15-2
EINECS: 202-223-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR