Eugenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246719-10KG-K
W246719-1KG-K
W246719-5KG-K
SIALW246719-10KG-KEA
27740
CZK
SIALW246719-10KG-K
SIALW246719-1KG-K
SIALW246719-5KG-K
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 Bod varu: 255 Bod tání: ∼–10 °C Hustota: 1.0652 Bod vzplanutí: 110 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008654 CAS číslo: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 13,03931 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...