Tisk…
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246700-1KG-K W246700-5KG-K
SIALW246700-1KG-KEA 3770 CZK
SIALW246700-1KG-K SIALW246700-5KG-K
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼–10 °C
Hustota: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008654
CAS číslo: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931