Tisk…
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
E51791-100G E51791-500G E51791-5G
SIALE51791-100GEA 1290 CZK
SIALE51791-100G SIALE51791-500G SIALE51791-5G
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼–10 °C
Hustota: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008654
CAS číslo: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931