Eugenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14332.22
A14332.36
A14332.22EA
1230
CZK
A14332.22
A14332.36
Eugenol ≥99%
Eugenol
Purity: 99%
CAS No.: 97-53-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1366759
Merck Reference: 14,3898
MDL No.: MFCD00008654
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 252…253 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,068 Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008654 CAS číslo: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 14,3898 |