Tisk…
4-Allylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241105-5KG-K W241105-1KG-K
SIALW241105-5KG-KEA 21210 CZK
SIALW241105-5KG-K SIALW241105-1KG-K
4-Allylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Allylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008653
CAS číslo: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740