Tisk…
Kyselina benzensulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
135070-1KG 135070-100G
SIAL135070-1KGEA 1900 CZK
SIAL135070-1KG SIAL135070-100G
Kyselina benzensulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzensulfonová
Vzorec: C₆H₆O₃S
MW: 158.18
Bod varu: 319
Bod tání: 50
Hustota: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070