Kyselina benzensulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
12635-1KG-F
12635-100G-F
12635-25G-F
12635-500G-F
SIAL12635-1KG-FEA
54390
CZK
SIAL12635-1KG-F
SIAL12635-100G-F
SIAL12635-25G-F
SIAL12635-500G-F
Kyselina benzensulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzensulfonová
Vzorec:
C₆H₆O₃S Bod varu: 319 °C (1013 hPa) Bod tání: 50 °C Hustota: 1,32 g/cm³ (47 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011689 CAS číslo: 98-11-3 EINECS: 202-638-7 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 13,01070 |